WHA10300214
Whatman® quantitative filter paper, ashless, Grade 589/3 blue ribbon
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Szinonimák:
Whatman filter, Whatman paper, Z695467, paper filter
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose filters
circles
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Cytiva
Whatman 10300214
Whatman Article No. 28414132 (US reference)
parameter
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
Átmérő
185 mm
vastagság
160 μm
hamu
≤0.01%
pórusméret
<2 μm (Particle retention)
bázis tömeg
84 g/m2
Related Categories
Általános leírás
Ash free dry mass
Grade 589/3 filter paper from Cytiva′s business supports accurate measurement of ash free dry mass. The blue ribbon filter is an established component in a variety of quantitative analysis methods, such as quantification of insoluble contaminants in animal and vegetable fats and oils.
Tulajdonságok és előnyök
- High purity (< 0.01% ash) for ash free dry mass methods
- ‘Blue ribbon filter′
- Very fine precipitate retention (class 2d acc. to DIN 53 135)
- Herzberg filtration speed of 750 s*
- Also available prepleated as Grade 589/3 ½
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)