WHA10344672
Whatman® Seed testing paper
3014 Pleated Strips White, 25 double pleats, W × L 110 mm × 20 mm
Szinonimák:
Whatman filter, Z696226, filter paper, paper filter
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose
rectangular (pleated strips)
Jellemzők
25 double pleats
kiszerelés
pkg of 1000 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10344672
Whatman Article No. 28414623 (US reference)
Sz × H
110 mm × 20 mm
bázis tömeg
113 g/m2
Általános leírás
The better contrast of the color seed testing papers makes evaluation easier, particularly for seeds with fine white rootlets or under artificial light. This makes work easier, improves the results and saves time. The dyes which we use have been thoroughly investigated and have no influence on the growth of the seeds.
Tulajdonságok és előnyök
- Grade 3014 seed testing pleated strips for testing particularly sensitive seeds.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)