Merck
WHA10342581
Whatman® Seed testing paper
L × W (420 mm) (594 mm), pack of 50 ea
Szinonimák:
blue paper, cellulose, cytiva 10342581, membrane, qualitative filter, sheet, strainer
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41115727
NACRES:
NB.24
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
kiszerelés
pack of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva
Whatman 10342581
H × Sz
(420 mm) (594 mm)
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Owing to their extremely high purity Whatman seed testing papers provide reliable and reproducible results. The papers are made from pure cellulose without any additives and do not contain any substances which could influence the growth of the seeds. The constant water absorption of the papers ensures the continuous provision of the required amount of water.
The better contrast of the color seed testing papers makes evaluation easier, particularly for seeds with fine white rootlets or under artificial light. This makes work easier, improves the results and saves time. The dyes which we use have been thoroughly investigated and have no influence on the growth of the seeds.
Tulajdonságok és előnyök
  • The constant water absorption of the papers ensures the continuous provision of the required amount of water.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)