WHA10342583
Whatman® Seed testing paper
grade, 3645 paper, yellow, 110 × 170 mm, 100/PK
Szinonimák:
Whatman filter, Whatman paper, Z696188, paper filter
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose
Jellemzők
grade 3645 paper
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10342583
Whatman Article No. 28414563 (US reference)
Sz × H
110 mm × 170 mm
szín
yellow
bázis tömeg
165 g/m2
Related Categories
Általános leírás
The better contrast of the color seed testing papers makes evaluation easier, particularly for seeds with fine white rootlets or under artificial light. This makes work easier, improves the results and saves time. The dyes which we use have been thoroughly investigated and have no influence on the growth of the seeds.
Tulajdonságok és előnyök
- Yellow seed test paper for analyzing seeds with small white rootlets.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)