Fontos dokumentumok
WHA10301647
Whatman® application specific filter, prepleated soil anlaysis filter paper, Grade 0790 1/2
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Szinonimák:
Z749001
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
material
cellulose membrane
circles
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Grade 0790 1/2
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10301647
Whatman Article No. 28414148 (US reference)
parameter
225 sec/100 mL speed (Herzberg)
Átmérő
185 mm
vastagság
0.17 mm
hamu
≤0.01%
bázis tömeg
84 g/m2
Related Categories
Általános leírás
Whatman offers a line of cellulose filter papers for specific applications. The product line includes filter papers for use in soil analysis and filter papers for the sugar industry.
Grade 0790½: soil analysis filter paper
Acid-washed paper with ash content of approximately 0.01%, low magnesium, for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Tulajdonságok és előnyök
  • Acid-washed filter for the determination of trace elements (Mg, Mn, Co, Cu, Mo, B).
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)