WHA10310647
Whatman® application specific filter, prepleated soil analysis filter paper, Grade 512 1/2
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Szinonimák:
Z749060
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose membrane (low phosphate cellulose paper)
circles
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Grade 512 1/2
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10310647
Whatman Article No. 28414173 (US reference)
parameter
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
Átmérő
185 mm
vastagság
0.16 mm
bázis tömeg
84 g/m2
Related Categories
Általános leírás
Grade 512½: soil analysis filter paper
Low phosphate papers approximately 1.5 ppm phosphate, for the filtration of calcium lactate extracts from soil samples for the determination of K and P according to Egnér, Riehm and Lederle
Tulajdonságok és előnyök
- The product line includes filter papers for use in soil analysis and filter papers for the sugar industry.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)