Fontos dokumentumok
WHA1006070
Whatman® qualitative filter paper, Grade 6
circles, diam. 70 mm, pack of 100
Szinonimák:
Z240796, filter papers
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
material
cellulose filters
circles
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1006-070
Whatman 28414052 (US reference)
parameter
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
Átmérő
70 mm
vastagság
180 μm
hamu
≤0.06%
pórusméret
3 μm (Particle retention)
bázis tömeg
100 g/m2
Tulajdonságok és előnyök
  • Used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
  • Twice as Fast as Grade 5 with similar fine particle retention.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)