WHA1006042
Whatman® qualitative filter paper, Grade 6
circles, diam. 42.5 mm, pack of 100
Szinonimák:
Z240761, filter papers
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose filters
circles
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1006-042
Whatman 28414051 (US reference)
parameter
0.25 psi wet burst
715 sec/100 mL speed (Herzberg)
Átmérő
42.5 mm
vastagság
180 μm
hamu
≤0.06%
pórusméret
3 μm (Particle retention)
bázis tömeg
100 g/m2
Related Categories
Tulajdonságok és előnyök
- Used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
- Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
- Twice as Fast as Grade 5 with similar fine particle retention.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)