WHA1005125
Whatman® qualitative filter paper, Grade 5
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Szinonimák:
Whatman filter, Whatman paper, Z240702, paper filter
About This Item
Javasolt termékek
material
cellulose filters
circles
kiszerelés
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Whatman 1005-125
Whatman Article No. 28414042 (US reference)
parameter
0.40 psi wet burst
1420 sec/100 mL speed (Herzberg)
Átmérő
125 mm
vastagság
200 μm
hamu
≤0.06%
pórusméret
2.5 μm (Particle retention)
bázis tömeg
100 g/m2
Related Categories
Általános leírás
Grade 5: 2.5 μm, (slow filter paper)
The maximum degree of fine particle filtration in the qualitative range. Capable of retaining the fine precipitates encountered in chemical analysis. Slow flow rate. Excellent clarifying filter for cloudy suspensions and for water and soil analysis.
Tulajdonságok és előnyök
- These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
- Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)