Merck
W303704
Sigma-Aldrich
Styrax
FG
Szinonimák:
Gum storax, Styrax
About This Item
CAS-szám:
FEMA-szám:
3037
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
balsamic
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
Liquidambar spp.
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
Liquidambar spp.
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
eredet
Honduras origin
törésmutató
n20/D 1.59 (lit.)
sűrűség
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
balsamic
Biokémiai/fiziológiai hatások
Taste at 15 ppm
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)