Fontos dokumentumok
T111
8-(Diethylamino)octyl-3,4,5-trimethoxybenzoate hydrochloride
≥98%
Szinonimák:
TMB 8 hydrochloride, TMB-8 · HCl
Teszt
≥98%
Forma
powder
mp
94-97 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].CCN(CC)CCCCCCCCOC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C22H37NO5.ClH/c1-6-23(7-2)14-12-10-8-9-11-13-15-28-22(24)18-16-19(25-3)21(27-5)20(17-18)26-4;/h16-17H,6-15H2,1-5H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFJZVXKPPQIYCG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Pharmacologically active inhibitor of hepatitis C virus life cycle
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)