Fontos dokumentumok
Z101532
Sigma-Aldrich
Large-capacity addition funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
H
560 mm
külső átmérő
80 mm
kapacitás
1 L
Általános leírás
With pressure-equalization arm, 0-3 mm PTFE needle stopcock for precise addition-rate control, and 24/40 joints.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)