Fontos dokumentumok
SYNF561025
Synthware reaction tube with high vacuum valve
25 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Szinonimák:
Synthware F561025, Schlenk flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121700
NACRES:
NB.51
material
colorless tube
glass tube
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
Push fit
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kemtech F561025
kapacitás
25 mL
25 mL
szelepméret
0-4 mm
Általános leírás
Supplied with high vacuum valve with PTFE o-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)