Fontos dokumentumok
SYNF564100
Synthware reaction tube with high vacuum valve
100 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Szinonimák:
Synthware F564100, Schlenk flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121700
NACRES:
NB.51
material
colorless tube
glass tube
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
Push fit
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kemtech F564100
kapacitás
100 mL
100 mL
szelepméret
0-4 mm
Általános leírás
Supplied with high vacuum valve with PTFE o-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)