Fontos dokumentumok
SYNF484250
Synthware solvent transfer/storage flask
250 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Szinonimák:
Synthware F484250, Straus flask, receiver flask
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
material
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F484250
kapacitás
250 mL
250 mL
szelepméret
0-4 mm
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)