Fontos dokumentumok
SYNF371460M
Synthware filter funnel with glass stopcock and high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 14/20, porosity: medium
Szinonimák:
Synthware F371460M, filter funnels with fritted disc
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.51
pórusméret:
10-15 μm
gyártó/kereskedő neve:
Synthware F371460M
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware F371460M
kapacitás
60 mL
60 mL
pórusméret
10-15 μm
Általános leírás
With a 0-4 mm high vacuum valve and a 2 mm glass stopcock having constant pressure retention device.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)