Fontos dokumentumok
SYNC104150
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 24/40, L 150 mm
Szinonimák:
Synthware C104150, distilling column, fractional column
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C104150
Hosszúság
150 mm
Related Categories
Általános leírás
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)