Fontos dokumentumok
SYNC366030
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 53.0 mm, L 305 mm
Szinonimák:
Synthware C366030, glass chromatograpy column
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NC.03
grade
for chromatography
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C366030
belső átmérő
53.0 mm
Hosszúság
305 mm
Általános leírás
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)