SYNC109130
Synthware™ Vigreux distillation column
joint: ST/NS 19/22, L 130 mm
Szinonimák:
Synthware C109130, distilling column, fractional column
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Javasolt termékek
Csatlakozó
joint: ST/NS19/22
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware C109130
Hosszúság
130 mm
Általános leírás
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)