Fontos dokumentumok
SYNA881420G
Synthware vacuum/inert gas adapter with T-bore glass stopcock
joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware A881420G, T-shape vacuum gas adapter
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A881420G
Általános leírás
With 4 mm T-bore glass stopcock having constant pressure retention device or 2 mm T-bore 1:5 taper PTFE plug.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)