Fontos dokumentumok
SYNA284250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Szinonimák:
Synthware A284250, rotary evaporator bump trap, bump-trap
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A284250
kapacitás
250 mL
Related Categories
Általános leírás
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)