Fontos dokumentumok
SYNA262414
Synthware Kjeldahl distilling trap
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Szinonimák:
Synthware A262414, Distilling trap, Kjeldahl trap
About This Item
UNSPSC kód:
41121815
NACRES:
NB.51
Csatlakozó
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Synthware A262414
kapacitás
100 mL
Általános leírás
Adapter is placed above flask to prevent carry-over of reactions which have a tendency to foam.
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.