Fontos dokumentumok
SLW3620/08
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 4
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 3620/08
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
gyártó/kereskedő neve
3620/08
SciLabware
kapacitás
30 mL
30 mL
lemezátmérő
30 mm
pórusméret
grade 4 porosity
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)