Fontos dokumentumok
SLW1134/08
Pyrex® Erlenmeyer flask, narrow neck baffled
capacity 250 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1134/08
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
bottom (Baffled)
Csatlakozó
Joints neck (36)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduated: no
without cap
baffled
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1134/08
H
138 mm
test külső átmérő
82 mm
kapacitás
250 mL
nyak belső átmérő
32 mm
szerelvény
narrow neck
Általános leírás
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Exhibits 4 baffle indents to provide optimal and consistent agitation
  • Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)