Fontos dokumentumok
SLW1015/02M
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
50 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1015/02M
About This Item
UNSPSC kód:
41121803
NACRES:
NB.43
Jellemzők
graduated
gyártó/kereskedő neve
1015/02M
SciLabware
H
70 mm
külső átmérő
38 mm
kapacitás
50 mL
Általános leírás
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
Tulajdonságok és előnyök
• Complies with ISO 3819 and DIN 12331• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Tall form with spout• Printed with Trace Code for downloadable batch certificate• White graduations and marking spot• Graduations are approximate
Egyéb megjegyzések
Browse all glass beakers
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)