OCNQSS490
Cd-based Core/Shell Quantum Dots with Streptavidin
fluorescence λem 490 nm, 1 μM
About This Item
Javasolt termékek
koncentráció
1 μM
fluoreszcencia
λem 490 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.