NORST5007
Norell® Standard Series™ 5 mm NMR tubes
frequency 100 MHz
Szinonimák:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless tube
glass tube
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Norell ST500-7
parameter
100 MHz frequency
külső átmérő × belső átmérő
5 mm × 4.2 mm
hajlás
0.075 mm
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.77 mm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- NMR tube bottoms are uniformly hemispherical and consistent.
- Suitable for routine NMR.
- Ideal at room temperatures with no thermal gradients.
- The Uniform wall thickness of the tubes enhances the concentricity among tubes and lots.
- Manufactured with round bottoms, flat bottoms available upon request.
- NMR tubes in any length provided upon request.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)