NORS53007
Norell® Select Series™ 5 mm NMR tubes
frequency 300 MHz
Szinonimák:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless tube
glass tube
Jellemzők
neck thread push fit
kiszerelés
pack of 5 ea
gyártó/kereskedő neve
Norell S-5-300-7
parameter
300 MHz frequency
Hosszúság
7 in.
külső átmérő × belső átmérő
5 mm × 4.2 mm
hajlás
±0.025 mm
koncentrikusság
±0.007 mm
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.77 mm
Related Categories
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Norell® Select Series™ NMR tubes are manufactured from ASTM Type 1 Class A glass.
- The material offers improved thermal shock resistance and a low thermal expansion coefficient.
- Ideal for use in varying temperature applications, safe for cold storage refrigeration, and freeze/thaw cycling.
- Compatible with new-generation lab automation systems.
- Features a NorLoc™ cap for sample protection during critical applications.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)