Fontos dokumentumok
MT51350074
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl Sat AgCl, volume 250 mL
About This Item
UNSPSC kód:
51191600
NACRES:
NB.79
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Mettler-Toledo 51350074
térfogat
250 mL
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)