MT51343160
Mettler-Toledo InLab® Micro & Micro Pro pH electrode
Micro without integrated temperature sensor, S7 connector, L × diam. 60 mm × 3 mm
Szinonimák:
narrow pH electrode, vial electrode
About This Item
Javasolt termékek
material
glass shaft
glass, U membrane
leírás
Reference electrolyte 3 mol/L KCl
Reference system ARGENTHAL™ with Ag+ -trap
Without cable
Jellemzők
S7 connector
gyártó/kereskedő neve
Mettler-Toledo 51343160
hőmérséklet-mérési tartomány
0-80 °C
H × átmérő
60 mm × 3 mm
pH-tartomány
0-14
Általános leírás
Ideal for measuring in very small vessels such as vials or cuvettes.
Designed with a shaft diameter of just 3 mm the InLab Micro is able to measure pH in the smallest vessels used in the laboratory.
Combination design avoids use of separate reference and indicating electrodes. The innovative Safelock closing ring gives easy access for re-filling reference electrolyte and complete sealing when closed. Different cables can be connected to the S7 screw head allowing use with a wide range of meters.
- 3 mm diameter shaft
- Combination design
- Safelock closing ring
- Detachable cable
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)