MT30266658
Mettler Toledo FiveEasy™ pH / mV bench meter
model, F20, meter only, AC/DC input 230 V AC, universal plug set
Szinonimák:
Benchtop pH meter, Fiveeasy meter, pH meter
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
BNC/cinch connector
display 4.3 in. LCD
model F20
pH-mérési tartomány
0-14 pH unit, accuracy: ±0.01, resolution: 0.01
hőmérséklet-mérési tartomány
0-100 °C, accuracy: ±0.5 °C, resolution: 0.1 °C
akkumulátor töltöttsége
12 V
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
Featuring a large, well-structured display for easy viewing, the instruments′ intuitive button arrangement and simple menu ensure measurements can be performed in just a few clicks.
Compact Design –Save Space
Thanks to its compact design, little bench space is needed for the Five series meters. The sensor holder can be easily removed and stored on the side of the meter after use.
Fast Connectivity – Simple and Secure Data Trasnsfer
The FiveEasy Plus series meters allows data to be exported either directly to a printer or a PC for further processing using its RS232 or USB ports.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)