Merck
H52201
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
99%
Szinonimák:
4-Phenyl-4-piperidinol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H15NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.24
Beilstein:
141577
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES string
OC1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for synthesis of:
  • Diaminotriazine hNav1.7 inhibitors
  • Selective σ−ligands
  • Glycogen synthase kinase-3β−inhibitors
  • Diphenylbutylpiperidines as cell autophagy inducers
  • Malonyl-coA decarboxylase inhibitors with antiobesity and antidiabetic activities
  • Selective dopamine D2 receptor antagonists
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)