Fontos dokumentumok
GF94931017
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.35 mm, size 600 × 600 mm, condition biaxially oriented
Szinonimák:
ES301460
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 949-310-17
méret
600 × 600 mm
vastagság
0.35 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)