Fontos dokumentumok
GF92851162
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
powder, 45micron max. particle size, 20g
Szinonimák:
AG066015
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma
powder (alloy pre-cursor)
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 928-511-62
súly
20 g
maximum részecskeméret
45 μm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)