Fontos dokumentumok
GF90430859
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.15 mm, size 150 × 150 mm
Szinonimák:
FP301305
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 904-308-59
méret
150 × 150 mm
vastagság
0.15 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)