Fontos dokumentumok
GF86675439
Copper
wire reel, 10m, diameter 0.01mm, hard, 99.99%
Szinonimák:
Copper, CU005110
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99.99%
Forma
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 866-754-39
ellenállás
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
sűrűség
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)