Merck
GF82706294
Zinc
rod, length 100 mm, 19.0 mm diameter, high purity 99.99+%
Szinonimák:
ZN007950
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
65.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141750
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
1 mmHg ( 487 °C)
Teszt
≥99.99%
form
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 827-062-94
ellenállás
5.8 μΩ-cm, 20°C
Hosszúság
100 mm
átmérő
19.0 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
sűrűség
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)