Fontos dokumentumok
GF20784360
Aluminum
sphere, 100pcs, diameter 2.5mm, aluminum alloy 2017 precision sphere, grade 200, 95.2%
Szinonimák:
Aluminum, AL006825
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
95.20%
Forma
spheres
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 207-843-60
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
Átmérő
2.5 mm
részecskeméret
2.5 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)