Fontos dokumentumok
GF67398115
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50 mm, purity 99.5%
Szinonimák:
AL609300
About This Item
UNSPSC kód:
11181511
NACRES:
NA.23
Teszt
99.5%
Forma
sputtering target
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 673-981-15
Átmérő
50 mm
vastagság
3.15 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)