Fontos dokumentumok
GF60130932
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 0.5m coil, 0.70mm thickness, annealed
Szinonimák:
FF230330
About This Item
UNSPSC kód:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma
annealed
foil (coil)
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 601-309-32
méret × vastagság
0.5 m × 0.70 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)