Merck
GF53795098
Chromium
lump, 10 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Szinonimák:
CR006100
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Cr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
52.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141709
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.99%
Forma
lumps
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 537-950-98
ellenállás
12.7 μΩ-cm, 20°C
súly
100 g
maximum csomóméret
10 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp
1857 °C (lit.)
sűrűség
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cr]
InChI
1S/Cr
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)