Fontos dokumentumok
GF53651796
Aluminum
tube, 1000mm, outside diameter 1.42mm, inside diameter 1.166mm, wall thickness 0.127mm, as drawn, 99.5%
Szinonimák:
Aluminum, AL007050
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99.5%
Forma
tubes
öngyulladási hőmérséklet
1400 °F
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 536-517-96
ellenállás
2.6548 μΩ-cm
H × falvastagság
1000 mm × 0.127 mm
külső átmérő × belső átmérő
1.42 mm × 1.166 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
sűrűség
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)