Fontos dokumentumok
GF51623973
Polyacrylonitrile-Butadiene-Styrene
(ABS), sheet, thickness 6 mm, size 600 × 600 mm, white
Szinonimák:
AB303400
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
sheet
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 516-239-73
méret
600 × 600 mm
vastagság
6 mm
szín
white
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)