Fontos dokumentumok
GF51524018
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
powder, 45micron max. particle size, atomized, 1000g
Szinonimák:
FE266020
About This Item
UNSPSC kód:
11171600
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 515-240-18
súly
1000 g
maximum részecskeméret
45 μm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)