Fontos dokumentumok
GF38692828
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), powder, max. particle size 50micron, weight 2000 g, min. particle size 5micron
Szinonimák:
AM306010
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 386-928-28
súly
2000 g
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)