Fontos dokumentumok
GF33029614
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.05 mm, size 100 × 100 mm, polymer thickness 0.025mm
Szinonimák:
IM301510
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
film
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 330-296-14
méret
100 × 100 mm
vastagság
0.05 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)