Fontos dokumentumok
GF32890507
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 2 mm, size 250 × 250 mm
Szinonimák:
AM303020
About This Item
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.23
form
sheet
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 328-905-07
méret
250 × 250 mm
vastagság
2 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)