Fontos dokumentumok
GF30882551
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.08 mm diameter, length 50 m, temper hard
Szinonimák:
AB245125
About This Item
UNSPSC kód:
12352311
NACRES:
NA.23
Teszt
≥95%
form
wire
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 308-825-51
Hosszúság
50 m
átmérő
0.08 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)