Fontos dokumentumok
GF25138537
Alumina
rod, 6.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Szinonimák:
AL607960
About This Item
UNSPSC kód:
11181511
NACRES:
NA.23
Teszt
99%
Forma
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 251-385-37
Hosszúság
200 mm
átmérő
6.0 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)