Fontos dokumentumok
GF21606386
Erbium
rod, 50mm, diameter 10.0mm, cast, 99%
Szinonimák:
Erbium, ER007920
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
99%
form
rod
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 216-063-86
ellenállás
86 μΩ-cm, 20°C
H × átmérő
50 mm × 10.0 mm
bp
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
sűrűség
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Er]
InChI
1S/Er
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)